Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
6 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 52,20 € 49,59 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122103
49,59 €
Prezzo di listino52,20 €Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
Constructed of 4 mm diameter glass rod with polished ends, with 130 mm long handles and 50 mm long spreader segments.
Application
For inoculating petri dishes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass spreaders
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?