Documenti
HT80116
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin Solution
Sinonimo/i:
4,4′-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis(2-methylaniline) hydrochloride, Pararosaniline
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Forma fisica
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
4.4
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Intended for use in the Acid Fast Stain, Procedure No. HT80 with Malachite Green counterstain Catalog No. HT80-2
Altre note
Pararosaniline (certified), 0.85%; phenol, 2.5%; glycerol, 5%; DMSO, 5%, and ethyl alcohol, 5%, in deionized water
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Una panoramica sulle conoscenze e sulle applicazioni della batteriologia nella diagnostica clinica. Scopri di più sull’utilizzo delle nostre colorazioni standard e speciali per l'analisi microscopica.