Vai a
HT8028
Malachite Green Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,90 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
90,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use with Carbol Fuchsin (HT80-1) in Sigma Acid Fast Stain, Procedure HT80. Acts as both a counterstain and a differentiator.
Other Notes
Malachite green oxalate (certified), 1.5%; acetic acid, 10%; and glycerol, 17%, in deionized water.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HT70116HT254HT902
description
-
description
-
description
for in vitro diagnostic use
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
microbiology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malachite Green Solution
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-19-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can the HT8028 Malachite Green solution be used as a spore stain?
    1 risposta
    1. The Malachite Green solution (HT8028-250ml and HT80616-500ml) has not been tested for use in various procedures to stain spores. There is a Schaefer and Fulton Modification of the Wirtz Spore stain, which lists the formulation for the Malachite Green solution as simply 5% malachite green solution in water. However, the HT80 procedure lists a different formulation for the Malachite Green solution intended for use in staining Acid Fast Bacillus (AFB), which contains malachite green oxalate, acetic acid, and glycerol in deionized water. Given the difference in formulations and the inclusion of an acid differentiator in the HT802 formulations, no claims can be made that this solution is suitable for staining spores. The solution might work, or it might not.
      A better option might be to order kit 04551-1kt-F, the Schaeffer and Fulton Spore Stain kit, which consists of a 5% solution of Malachite Green as the first component, and a Safranin O solution 0.5% as the second component.