857343
Fucsina basica
certified by the BSC, Dye content ≥88 %
Sinonimo/i:
Magenta™ O, Parafucsina, Parafucsina basica, Paramagenta, Pararosanilina, Pararosanilina cloruro, Rosso basico 9
Prodotti consigliati
agenzia
certified by the BSC
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, ≥88%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
green to dark green
pH
1.0-3.1, purple to red
Punto di fusione
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
544 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥11000 at 235-239 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥17000 at 287-291 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?