21819
Carbol-Fuchsin solution according to Kinyoun
for microscopy
Sinonimo/i:
Kinyoun’s carbol-Fuchsin
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
fuchsin basic (certified stain; C.I. 42500), 3 % (w/w)
tecniche
microbe id | staining: suitable
Impurezze
phenol
Colore
red to very dark red
Densità
0.99 g/mL at 20 °C
ε (coefficiente d’estinzione)
77 at 546 nm in 50% ethanol
Compatibilità
suitable for microscopy
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC1=CC=C(C(C2=CC=C(N)C=C2)=C(C=C3)C=CC3=[NH2+])C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H21N3/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3
IMOKRVRFBCWWGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Kinyoun’s carbol-fuchsin is intended for use to stain paraffin sections of a formaldehyde-fixed specimen containing tubercle bacilli, and for the demonstration of tuberculosis bacteria (Mycobacterium tuberculosis).
- It is also applicable for other organisms that retain the dye after immersion in acidified 70% alcohol.
- It has been used to develop a staining technique for detecting microsporidial spores in fecal specimens.[1]
Principio
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.