Documenti fondamentali
HS14521A
Aluminium weighing boat
D × H 43 mm × 12 mm , small
Scegli un formato
1 EACH
30,90 €
30,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
30,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
30,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS14521A
D × alt.
43 mm × 12 mm , small
Descrizione generale
designed for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating, or drying.
Boats also make good dust covers for open vessels.
  • All weigh boats are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Aluminum, Weighing Boats
Sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling and a flanged, crimped wall for rigidity. Finger tab handle can be etched for identification prior to weighing.
3 sizes
Packs of 100
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)