Vai a
HS14522
Aluminium weighing dish
D × H 101 mm × 12 mm , large
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
42,30 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14522
42,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14522
D × H
101 mm × 12 mm , large
General description
Designed for moisture determination balances.
  • Weigh dishes are FDA/food-grade compliant
  • Disposable
  • Slightly tapered walls for stacking
  • Pack of 50
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS14521CHS14521BHS14521A
Aluminium weighing dish D × H 101 mm × 12 mm , large
HS14522
Aluminium weighing dish
Aluminium weighing boat D × H 70 mm × 12 mm , large
HS14521C
Aluminium weighing boat
Aluminium weighing boat D × H 57 mm × 12 mm , meduim
HS14521B
Aluminium weighing boat
Aluminium weighing boat D × H 43 mm × 12 mm , small
HS14521A
Aluminium weighing boat
description
D × H 101 mm × 12 mm , large
description
D × H 70 mm × 12 mm , large
description
D × H 57 mm × 12 mm , meduim
description
D × H 43 mm × 12 mm , small
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14522
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14521A
D × H
101 mm × 12 mm , large
D × H
70 mm × 12 mm , large
D × H
57 mm × 12 mm , meduim
D × H
43 mm × 12 mm , small
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)