Documenti fondamentali
Z186880
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
smooth walled, capacity 80 mL, dish diam. 73 mm
Scegli un formato
1 PKG
49,10 €
49,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
49,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
49,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
circles
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
80 mL
Diam. piastra
73 mm
Descrizione generale
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)