Documenti fondamentali
Z154865
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 60 mL, dish diam. 70 mm
Sinonimo/i:
Aluminum Weighing Dishes, Disposable Dishes
Scegli un formato
100 EA
50,30 €
1000 EA
262,00 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
50,30 €
1000 EA
262,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
circles
Confezionamento
pack of 100 ea
case of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
60 mL
Diam. piastra
70 mm
Descrizione generale
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)