Documenti fondamentali
W1001
Sigma-Aldrich
Navicelle per pesata in alluminio
W × L × D 7 mm × 22 mm × 7 mm
Sinonimo/i:
Navicelle per pesata, Piatti per pesata in alluminio
Scegli un formato
100 EA
179,00 €
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
179,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
rectangular
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Largh. × lungh. × prof.
7 mm × 22 mm × 7 mm
Lungh. × Largh. vaschetta
22 mm × 7 mm
Peso
~130 mgeach
Descrizione generale
Ideale per pesatura su bilance elettroniche e analisi di combustione. Le navicelle sono rettangolari a fondo piatto e sono provviste di appiglio per pinzette per facilitare la manipolazione.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)