Documenti fondamentali
H0135
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
Scegli un formato
1 MG
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
111,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.46
Beilstein:
1354819
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥80% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
211-214 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Descrizione generale
Hydrocortisone for use in epithelial and endothelial adherent cell culture applications.
Applicazioni
Hydrocortisone is used for the following applications:
  • Used in myogenic induction and identification[1]
  • Used in long-term stromal cultures and methylcellulose cultures (one of the components in the culture medium)[2]
  • Used in adipogenic differentiation (one of the components in adipogenic medium)[3]
  • Used in cell culture: The human mammary epithelial cell MCF-10A cells were maintained in DMEM/F12 and supplemented with hydrocortisone along with other components[4]
  • The SUM149 cell line was established from a primary IBC and grown in FBS supplemented with Ham′s F12 medium containing insulin and hydrocortisone[5]
  • Used in differentiation assays of melanoma spheroid cells[6]
Azioni biochim/fisiol
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex. It has three times the anti-inflammatory potency of corticosterone but much lower Na2+ retention potency.
Stato fisico
powder-RT; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
Ricostituzione
To prepare 50 μg/mL stock solution; add 1 mL absolute ethanol, gently swirl to dissolve, add 19 mL sterile medium while mixing.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Adrenal gland,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Insulina γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
I1882
Insulina
Hydrocortisone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1316004
Hydrocortisone
Hydrocortisone British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
BP576
Hydrocortisone
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I9278
Insulina
hEGF EGF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E9644
hEGF
Insulina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
I6634
Insulina
Dong Fang et al.
Cancer research, 65(20), 9328-9337 (2005-10-19)
Recent studies suggest that cancer can arise from a cancer stem cell (CSC), a tumor-initiating cell that has properties similar to those of stem cells. CSCs have been identified in several malignancies, including those of blood, brain, and breast. Here
Q L Hao et al.
Blood, 86(10), 3745-3753 (1995-11-15)
We present cell cycling and functional evidence that the CD34+CD38- immunophenotype can be used to define a rare and primitive subpopulation of progenitor cells in umbilical cord blood. CD34+CD38- cells comprise 0.05% +/- 0.08% of the mononuclear cells present in
Andrej Jedinak et al.
International journal of oncology, 33(6), 1307-1313 (2008-11-21)
In spite of the global consumption of mushrooms, only two epidemiological studies demonstrated an inverse correlation between mushroom intake and the risk of cancer. Therefore, in the present study we evaluated whether extracts from edible mushrooms Agaricus bisporus (portabella), Flammulina
Oscar K Lee et al.
Blood, 103(5), 1669-1675 (2003-10-25)
It is well accepted that umbilical cord blood has been a source for hematopoietic stem cells. However, controversy exists as to whether cord blood can serve as a source of mesenchymal stem cells, which can differentiate into cells of different
K L van Golen et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 5(9), 2511-2519 (1999-09-28)
Inflammatory breast cancer is a rapidly growing, distinct form of locally advanced breast cancer that carries a guarded prognosis. To identify the genes that contribute to this aggressive phenotype, we compared under- and overexpressed sequences in an inflammatory breast tumor
Contenuto correlato
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. Could I use DMSO as the solvent for hydrocortisone ?
    1 risposta
    1. The solubility of this product has been tested in ethanol at 1 mg/mL, and heating to 37°C may be required for complete solubilization. The solubility in DMSO has not been tested, but various sources indicate that this product is soluble in DMSO at a minimum of 20 mg/mL.
      Utile?
  2. How long is the 50 μg/mL stock solution (1 mL absolute ethanol + 19 mL sterile medium) stable when stored in frozen aliquots at -20°C?
    1 risposta
    1. Unfortunately, the solution stability of this product at -20°C is not determined internally. However, various sources suggest frozen aliquots stored at -20°C are stable for at least 3-4 months. It is strongly recommend to protect the solution from light.
      Utile?
  3. What are the recommended storage conditions for stock solutions of item H0135, Hydrocortisone?
    1 risposta
    1. The stock solutions can be stored at 4°C and are stable for up to 1 month.