GEE70073Z
Exonuclease I
Cytiva E70073Z, pack of 2500 U
Scegli un formato
445,00 €
Scegli un formato
About This Item
445,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 2500 U
Produttore/marchio commerciale
Cytiva E70073Z
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Eliminating residual single-stranded DNA containing a 3′-terminus.
- Measuring endonucleolytic cleavage of covalently closed circular (ccc) ssDNA.
- Measuring DNA helicase activity.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)