Documenti fondamentali
GEE70073X
Exonuclease I, 10 U/μL
Cytiva E70073X, pack of 5000 units
Sinonimo/i:
Exonuclease I Enzyme
Scegli un formato
1 PKG
757,00 €
757,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
757,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.53
757,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
Escherichia coli
Confezionamento
pack of 5000 units
Produttore/marchio commerciale
Cytiva E70073X
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Acts specifically on single-stranded DNA degrading it processively in the 3′- to 5′-direction, producing 5′-mononucleotides.
Exonuclease I (Exo I) from E. coli is an Mg2+ ion dependent exonuclease.[1]
Applicazioni
Exonuclease I has been used to quantify the expression of 56 genes in each F2 XY gonad.[2]
Azioni biochim/fisiol
Exonuclease I (Exo I) from E. coli can degrade single-stranded DNA (ssDNA) from 3′ to 5′. It participates in various DNA repair systems, like, RecBCD-dependent homologous recombination, methyl-dependent mismatch repair and genomic tandem repeat maintenance.[1]
Caratteristiche e vantaggi
  • Elimination of residual single-stranded DNA containing a 3′-terminus.
  • Measuring endonucleolytic cleavage of covalently closed circular (ccc) ssDNA.
  • Measuring DNA helicase activity.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Structural and Biochemical Studies of a Moderately Thermophilic Exonuclease I from Methylocaldum szegediense
Fei L, et al.
Testing, 10(2), e0117470-e0117470 (2015)
Elucidation of the transcription network governing mammalian sex determination by exploiting strain-specific susceptibility to sex reversal
Munger S C, et al.
Genes & Development, 23(21), 2521-2536 (2009)