P9041
Phosphodiesterase II from bovine spleen
lyophilized powder, ≥5.0 units/mg protein
Sinonimo/i:
3′-Exonuclease, Spleen exonuclease, Spleen phosphodiesterase
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥5.0 units/mg protein
PM
65 kDa
N° accesso UniProt
Attività estranea
5′-Nucleotidase ≤1% of base activity
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... PDE2A(281971)
Descrizione generale
Applicazioni
- excision of pyridyloxobutyl (POB) base adducts from DNA[5]
- digestion of DNA prior to cycloadenosine enrichment[6]
- hydrolysis of DNA from blue mussels gill tissue into deoxyribonucleoside 3′-monophosphates[7]
Azioni biochim/fisiol
Polynucleotides having 5′-phosphomonoester end groups are not attacked.
Definizione di unità
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)