Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 142,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥99%
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Deoxynucleoside triphosphates (dNTPs) are substrates for DNA polymerizing enzymes and are the essential building blocks of nucleic acid molecules. It aids in the synthesis of copies of the target DNA by providing each of the four bases (dATP, dGTP, dCTP, dTTP).(2) dNTP is a key component of PCR master mixes as it is necessary for DNA amplification reaction.
Application
Packaging
0.5 mL each of 10 mM dATP, dCTP, dGTP and dTTP
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Individual dNTPs for routine PCR; 0.5 mL each | description Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each | description Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each | description Molecular Biology Reagent |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| concentration 10 mM | concentration 100 mM | concentration 100 mM | concentration 25 mM |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?