GE17-0854-02
NAP™-10 50 ST
Cytiva 17-0854-02
Sinonimo/i:
NAP-10 Column, NAP™-10 Solution
Scegli un formato
497,00 €
Scegli un formato
About This Item
497,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 50 columns
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0854-02
Condizioni di stoccaggio
(.01 M NaOH)
Dimensione particelle
20-80 μm (dry)
Intervallo di esercizio
2-13
Capacità
<1 mL binding capacity
Categorie correlate
Descrizione generale
NAP™ Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
Caratteristiche e vantaggi
- For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
- Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
- Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)