Documenti fondamentali
GE17-0853-02
NAP-5 50 ST
Cytiva 17-0853-02
Sinonimo/i:
Disposable columns, Sephadex® G-25 DNA Grade, DNA purification columns, size exclusion columns
Scegli un formato
1 PKG
466,00 €
466,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
466,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
466,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 50 columns
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0853-02
Condizioni di stoccaggio
(.01 M NaOH)
Dimensione particelle
20-80 μm (dry)
Intervallo di esercizio
2-13
Capacità
<1 mL binding capacity
Categorie correlate
Descrizione generale
Disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run.
NAP Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
Caratteristiche e vantaggi
  • For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
  • Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
  • Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
  • Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)