Documenti fondamentali
GE10600124
Amersham Protran® western blotting membrane for use with Minifold I blot-spot system
nitrocellulose membrane, pore size 0.45 μm, W × L 102 mm × 133 mm, sheets, pack of 10 ea
Sinonimo/i:
blotting and detection, blotting membrane
Scegli un formato
10 EA
114,00 €
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
114,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NC.01
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nitrocellulose membrane
sheets
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600124
Cytiva Article No. 29-0912-53 (US reference)
Largh. × lungh.
102 mm × 133 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
115-125 μg binding capacity(IgG/cm2)
Descrizione generale
Nitrocellulose membrane suitable for proteins of a wide range of molecular weights. Low background and excellent signal-to-noise ratios, compatible with a variety of labeling and detection systems, high binding capacicity and proprietary nitrocellulose formula gives a long shelf life of bound proteins
Amersham Protran offers excellent sensitivity, resolution, and low background, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western Blotting Systems.
Caratteristiche e vantaggi
  • Low background and excellent signal-to-noise ratios
  • Compatible with a variety of labelling and detection systems
  • High binding capacity
  • Suitable for proteins with a wide range of molecular weights
  • Ideal tool for your antibody purification and analysis workflow
  • Proprietary nitrocellulose formula ensures a long shelf life of bound proteins
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)