Documenti fondamentali
GE10600114
Amersham Protran® Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
139,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600114
Largh. × lungh. foglio
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Descrizione generale
Amersham Protran® NC Sandwich contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Protran® nitrocellulose membranes preassembled with 2 x 3MM Chr filter papers. Designed for convenience and ease-of-use.
Caratteristiche e vantaggi
  • Precut Amersham Protran 0.45 µm nitrocellulose membranes.
  • Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)