GE10600023
Amersham™ Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Amersham PVDF membrane
Scegli un formato
414,00 €
Scegli un formato
About This Item
414,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600023
Largh. × lungh. rotolo
300 mm × 4 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- For use with standard colorimetric and chemiluminescent detection methods for proteins of > Mr 20 000
- Offers high physical strength for easy signal detection
- Provides high protein retention even after harsh washing steps
- Captures high protein during transfer reduces the loss of sample
- Available in precut sizes for laboratory uses
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocolli
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.