GE10600003
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® Premium per metodica Western blot
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, 0.2 NC nitrocellulose membrane
Scegli un formato
379,00 €
Scegli un formato
About This Item
379,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600003
Largh. × lungh. rotolo
300 mm × 4 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- Offre un'elevata capacità di legame (162 - 180 μg IgG/cm2).
- Adatta per proteine di diverso peso molecolare
- La membrana di nitrocellulosa pura al 100%, non supportata, è adatta a tutti i sistemi di Western blotting che usano ECL e per le applicazioni di blotting di proteine.
- Disponibile in formati pre-tagliati adatti a diverse applicazioni di laboratorio
- Fornisce sensibilità e risoluzione eccellenti e un ridotto background, in particolare se utilizzata con il sistema per la rivelazione in Western blotting Amersham ECL Plex
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)