Documenti fondamentali
Z358657
Millipore
Filter membranes, nitrocellulose
MF membrane, pore size 0.22 μm, diam. 293 mm
Scegli un formato
25 EA
468,30 €
468,30 €
Prezzo di listino669,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
468,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
468,30 €
Prezzo di listino669,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
MF membrane
Produttore/marchio commerciale
Millipore GSWP29325
Diametro
293 mm
Dimensione pori
0.22 μm
Descrizione generale
Biologically inert nitrocellulose membranes containing a small amount of cellulose acetate for improved handling. Autoclavable to 121°C; use below 75°C. Chemically compatible with dilute acids and bases, hydrocarbons, and non-polar liquids. MF-Millipore membranes have water extractables <5%, including a Triton wetting agent TF-Millipore membranes are Triton-free and have even lower water extractables than MF membranes. See Immobilon-NC in the Electrophoresis Equipment section for nitrocellulose blotting membranes.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dinesh Chandra et al.
Clinical and experimental immunology, 154(2), 224-234 (2008-09-10)
The failure of Leishmania, an intracellular pathogen, to stimulate a pro-inflammatory response following entry into macrophages has been well reported. This occurs in spite of the fact that ligands for the toll-like receptors (TLR) have been recently shown on the