Documenti fondamentali
GE10600015
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Nitrocellulose Blotting Membrane, Supported Nitrocellulose Membrane
Scegli un formato
1 EA
482,00 €
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
482,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
482,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600015
Largh. × lungh. rotolo
300 mm × 4 m
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose, a robust protein blotting membrane, is made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
Applicazioni
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
  • High binding capacity.
  • Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
  • Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
  • Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.