Vai a
S7396
Liquid chromatography column fittings
Stopcock, Luer Lock (A)
Sinonimo/i:
polymeric adsorbent, 50-80 mesh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
LPLC: suitable
suitability
suitable for chromatography
General description
A polycarbonate/acetal copolymer on-off control with female Luer-Lock inlet and male Luer-Lock outlet ports.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S7521C3669C3794
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)