G5294
GGTI-2133
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-[[4-(Imidazol-4-yl)methylamino]-2-(1-naphthyl)benzoyl]leucine trifluoroacetate salt
Scegli un formato
112,00 €
Prezzo di listino224,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
112,00 €
Prezzo di listino224,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to beige
Punto di fusione
103-118.5 °C
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)c1ccc(NCc2c[nH]cn2)cc1-c3cccc4ccccc34)C(O)=O
InChI
1S/C27H28N4O3.C2HF3O2/c1-17(2)12-25(27(33)34)31-26(32)23-11-10-19(29-15-20-14-28-16-30-20)13-24(23)22-9-5-7-18-6-3-4-8-21(18)22;3-2(4,5)1(6)7/h3-11,13-14,16-17,25,29H,12,15H2,1-2H3,(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34);(H,6,7)/t25-;/m0./s1
FXXUNOYBYJFSRB-UQIIZPHYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FNTA(2339) , PGGT1B(5229)
Applicazioni
- To understand the role of geranylgeranyl transferase in the regulation of CXC chemokine production and neutrophil recruitment in the lung.[1]
- To study the importance of geranylgeranylation in cell adhesion.[2]
- To measure ligand-induced ADP-ribosylation factor 6 (Arf6) activation in breast cancer cells.[3]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)