Vai a
SML2238
NAV-2729
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Chlorophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-2-(phenylmethyl)-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one, NAV 2729, NAV2729
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,70 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
369,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H17ClN4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
90,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)NC3=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C(CC5=CC=CC=C5)=NN31
InChI
1S/C25H17ClN4O3/c26-19-10-6-18(7-11-19)24-22(14-16-4-2-1-3-5-16)28-29-23(31)15-21(27-25(24)29)17-8-12-20(13-9-17)30(32)33/h1-13,15,27H,14H2
InChI key
GUUWHOSUKOCRHG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor against ArfGEF ARNO- and BRAG2/GEP100-dependent ARF1/6 activity. Inhibits melanoma growth in vitro and in vivo.
NAV-2729 (IC50 of 1.5 μM) has a therapeutic benefit in reducing the adverse effect of diabetic retinopathy in animal models.[1]
Originally characterized as a non-nucleotide-competitive and reversible ARF6-selective inhibitor (IC50 = 1.4 μM without GEF and 2.4 μM with 100 nM ARNO or BRAG2/GEP100) that targets ARF6 GEF-binding region, NAV-2729 prevents GEF-dependent ARF1 & ARF6 activity (% inhibition of BRAG2Sec7PH-stimulated GTPase activity/[NAV-2729] = 50% Δ17Arf1/10 μM and 15% Δ13Arf6/25 μM) with higher potency against BRAG2- than ARNO-dependent ARF1 activity (64% vs. 20% Δ17Arf1 inhibition at 25 μM in the presence of respective GEF sec7 domain). NAV-2729 treatment effectively inhibits G-alpha-q downstream signaling pathways and anchorage-independent colony growth of Mel92.1 & Mel202 melanoma cells in vitro (10 μM) as well as uveal melanoma tumor establishment in Mel202 xenograft mice in vivo (30 mg/kg/day i.p.).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0965SML2586P0042
NAV-2729 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2238
NAV-2729
LDN-212854 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0965
LDN-212854
(S)-C33 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2586
(S)-C33
PP2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0042
PP2
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)