Vai a
79849
(±)-Mevalonic acid 5-phosphate lithium salt hydrate
95% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-MVAP-Li, rac-5-Phosphomevalonate lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
222,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13O7P · xLi+ · yH2O
Peso molecolare:
228.14 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
222,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
95% (TLC)
form
powder or crystals
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; autoimmune diseases
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CC(C)(O)CCOP(O)(O)=O)=O.[H]O[H].[Li+]
InChI
1S/C6H13O7P.3Li.H2O/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
VYTYNAKRCDFACM-UHFFFAOYSA-K
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
776314471472764
assay
95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease; autoimmune diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. PBSなどの水溶液に溶かせますか?その時は、水溶液を冷凍保存できますか?どのくらいの期間保存できますか?
    1 risposta
    1. The solubility is not tested internally, but literature indicates solubility in aqueous solution up to about 20 g/L. Solution stability information is not available. It would be best to prepare solutions just prior to use, unless a stability study can be performed by the end user.