Documenti fondamentali
G4376
Sigma-Aldrich
L-Glutatione ossidato
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
GSSG, Glutatiolo
Scegli un formato
250 MG
47,00 €
500 MG
53,00 €
1 G
101,00 €
5 G
242,00 €
10 G
554,00 €
100 G
593,00 €
1 KG
4.846,00 €
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
47,00 €
500 MG
53,00 €
1 G
101,00 €
5 G
242,00 €
10 G
554,00 €
100 G
593,00 €
1 KG
4.846,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32N6O12S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
612.63
Beilstein:
1718700
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161501
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Cys-Gly, Glu-Cys-Gly [Disulfide bridge: 2a-2b]
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è integrato dalla documentazione e dalle competenze necessarie per assistere i nostri clienti a rispettare tutti i requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi Fasi downstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi.
Abbiamo prodotti in grado di rispondere a qualunque esigenza produttiva, da quelli di grado non-GMP per le applicazioni a basso rischio, fino ai prodotti conformi alle IPEC-PQG GMP per le applicazioni a più alto rischio.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Glutatione (ridotto) suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio Ph Eur
SAFC
1.04090
Glutatione (ridotto)
γ-Glu-Cys ≥80% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G0903
γ-Glu-Cys
Glutathione United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1294820
Glutathione
N O Kaakoush et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1884-1891 (2009-02-19)
Metronidazole resistance in Helicobacter pylori has been attributed to mutations in rdxA or frxA. Insufficient data correlating RdxA and/or FrxA with the resistant phenotype, and the emergence of resistant strains with no mutations in either rdxA or frxA, indicated that
Roman Kireev et al.
European journal of pharmacology, 701(1-3), 185-193 (2012-12-12)
Fatty livers occur in up to 20% of potential liver donors and increase cellular injury during the ischemia/reperfusion phase, so any intervention that could enable a better outcome of grafts for liver transplantation would be very useful. The effect of
Anabella Aguilera et al.
Bio-protocol, 10(20), e3800-e3800 (2021-03-05)
Ascorbic acid (AsA) and gluthathione (GSH) are two key components of the antioxidant machinery of eukaryotic and prokaryotic cells. The cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 presents both compounds in different concentrations (AsA, 20-100 μM and GSH, 2-5 mM). Therefore, it
Amrit K Sakhi et al.
Journal of chromatography. A, 1104(1-2), 179-189 (2005-12-27)
A method for the simultaneous quantification of reduced and oxidized glutathione in human plasma employing a two-dimensional chromatographic system with parallel porous graphitized carbon (PGC) columns coupled with fluorescence (FLD) and coulometric electrochemical detection (ED) has been developed. Post-sampling oxidation
P Aukrust et al.
Blood, 86(1), 258-267 (1995-07-01)
We investigated the intracellular glutathione redox status in isolated lymphocyte subpopulations and monocytes in patients with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection and in healthy controls. CD4+ lymphocytes from HIV-1-infected patients were primarily characterized by a substantial increase in