Vai a
G4501
L-Glutatione ossidato
≥98%
Sinonimo/i:
GSSG, Glutatiolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
82,60 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
106,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
200,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
278,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
948,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32N6O12S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
612.63
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
248-170-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718700
82,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Glutatione ossidato, ≥98%, lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
impurities
Ethanol, free
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glutathione, oxidized is frequently measure in vivo as an indicator of oxidative stress. Oxidized L-Glutathione may be converted to L-glutathione by various reducing systems.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G22993542PHR2461
L-Glutatione ossidato
SAFC
G2299
L-Glutatione ossidato
form
lyophilized powder
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98%
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
300
impurities
Ethanol, free
impurities
-
impurities
-
impurities
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutatione ossidato
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf