Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
300 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 380,00 € |
Informazioni su questo articolo
380,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glutathione
manufacturer/tradename
USP
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98.0% | description suitable for cell culture, BioReagent, ≥98.0%, powder |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) detection | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| mp 192-195 °C (dec.) (lit.) | mp 192-195 °C (dec.) (lit.) | mp 192-195 °C (dec.) (lit.) | mp 192-195 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutathione
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?