G2299
L-Glutatione ossidato
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
GSSG, Glutatiolo
Scegli un formato
1.247,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.247,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)