Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 ft | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 213,00 € |
Informazioni su questo articolo
213,00 €
Risparmia Fino a 15%
technique(s)
dialysis: suitable
avg. diam.
20 mm , when full
avg. flat width
32 mm (1.3 in.)
capacity
~100 mL/ft
pore size
14000 MWCO, 99.99% retention
General description
Packaging
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description avg. flat width 32 mm (1.3 in.), MWCO 14000, 99.99% retention | description avg. flat width 76 mm (3.0 in.) | description avg. flat width 33 mm (1.3 in.) | description avg. flat width 25 mm (1.0 in.) |
| avg. diam. 20 mm , when full | avg. diam. 49 mm , when full | avg. diam. 21 mm , when full | avg. diam. 16 mm , when full |
| capacity ~100 mL/ft | capacity ~640 mL/ft | capacity ~110 mL/ft | capacity ~60 mL/ft |
| pore size 14000 MWCO, 99.99% retention | pore size - | pore size - | pore size - |
| avg. flat width 32 mm (1.3 in.) | avg. flat width 76 mm (3.0 in.) | avg. flat width 33 mm (1.3 in.) | avg. flat width 25 mm (1.0 in.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?