F5146
Fast Red RC
tablet, 10 mg substrate per tablet
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tablet
Solubilità
deionized water: 1 tablet/10 mL, clear, pale yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1ccc(Cl)cc1[N+]#N.COc2ccc(Cl)cc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2O.4ClH.Zn/c2*1-11-7-3-2-5(8)4-6(7)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
YHUGASVQWCSKGW-UHFFFAOYSA-J
Specificità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3