Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 482,00 € |
Informazioni su questo articolo
482,00 €
Risparmia Fino a 15%
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
aqueous ethanol suspension
analyte chemical class(es)
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
extent of labeling
~2 mg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable, antibody protein purification: suitable
matrix
Sepharose 4B Fast Flow
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
storage temp.
2-8°C
General description
P3296-5Ml′s updated product number is GE17-0618-01
Application
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, aqueous ethanol suspension | description aqueous ethanol suspension | description recombinant, expressed in unspecified host, lyophilized powder | description lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in unspecified host | recombinant - |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:100,000 using human IgG | technique(s) affinity chromatography: suitable |
| form aqueous ethanol suspension | form aqueous ethanol suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| matrix Sepharose 4B Fast Flow | matrix Sepharose 4B Fast Flow | matrix - | matrix Sepharose 4 Fast Flow |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
46.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?