E4878
Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
Ferrule pin connector, electrode L 110 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Lungh. elettrodo
110 mm
D.E. stelo
6 mm
Descrizione generale
Temperature Range:
- -5 to 100°C Continuous Use
- -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)