D4893
3,4-Dehydro-L-proline
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
(S)-3-Pyrroline-2-carboxylic acid, 3,4-Didehydro-L-proline
About This Item
Prodotti consigliati
product name
3,4-Dehydro-L-proline,
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white
Punto di fusione
248-250 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1NCC=C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-2,4,6H,3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
OMGHIGVFLOPEHJ-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3