862126
3,4-Dehydro-DL-proline
98%
Sinonimo/i:
(±)-2,5-Dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, (±)-3-Pyrroline-2-carboxylic acid
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
245 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)C1NCC=C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-2,4,6H,3H2,(H,7,8)
OMGHIGVFLOPEHJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3