Vai a
D3669
3,3′-Dithiodipropionic acid di(N-hydroxysuccinimide ester)
powder
Sinonimo/i:
DTSP, Di(N-succinimidyl) 3,3′-dithiodipropionate, Dithiobis(succinimidyl propionate), Lomant’s reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
224,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
411,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.42
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-931-5
Beilstein/REAXYS Number:
1518074
MDL number:
Form:
powder
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, acetone: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCSSCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H16N2O8S2/c17-9-1-2-10(18)15(9)23-13(21)5-7-25-26-8-6-14(22)24-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2
InChI key
FXYPGCIGRDZWNR-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′-Dithiodipropionic acid di(N-hydroxysuccinimide ester) (DSP) is a homobifunctional cross-linking reagent containing a cleavable disulfide linkage. It is typically coupled to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5).
Application
3,3′-Dithiodipropionic acid di(N-hydroxysuccinimide ester) (DSP) has been used as a protein cross-linker.
Features and Benefits
The disulfide linkage is cleavable by mild reduction.
Disclaimer
Avoid use of reducing agents during coupling reactions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3415M5525M9794
description
powder
description
≥95%, powder
description
≥98%, powder
description
≥98%, powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
acetone: soluble, chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
DMF: soluble, acetone: 50 mg/mL
solubility
DMF: soluble, chloroform: 50 mg/mL
solubility
DMF: soluble (lit.)(lit.), chloroform: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf