Vai a
80424
Di(N-succinimidyl) glutarate
≥97.0% (CHN)
Sinonimo/i:
DSG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
29,60 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
197,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.26
UNSPSC Code:
12161502
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8575145
Assay:
≥97.0% (CHN)
Form:
lumps
29,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (CHN)
form
lumps
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2
InChI key
LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Homobifunctional cross-linking reagent; e.g. isolation of insulin receptor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)