CLS3010
Corning® cell scrapers
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile, case of 100
Sinonimo/i:
cell lifter, cell scraper
Scegli un formato
351,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
351,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Corning 3010
Lung. pala
1.8 cm
Lunghezza impugnatura
25 cm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
- Designed for use in 25 and 75 cm² flasks
- Individually wrapped
- Sterilized by γ-radiation and certified nonpyrogenic
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)