Vai a
C5981
Greiner cell scrapers
cell scraper 28 cm handle, 18 mm blade, sterile
Sinonimo/i:
cell lifters, cell scraper, Greiner 541070, cell cell harvesting blade, cell collection device, plastic cell harvesting tool, plastic cell scrapper
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
378,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile
feature
pivoted blade
packaging
case of 100 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Greiner 541070
blade W
1.8 cm
handle L
28 cm
General description
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Legal Information
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS3010C6106CLS3011
Corning® cell scrapers blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile, case of 100
CLS3010
Corning® cell scrapers
Corning® cell scrapers blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
CLS3011
Corning® cell scrapers
blade W
1.8 cm
blade W
-
blade W
1.6 cm
blade W
-
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 100 (individually wrapped)
packaging
case of 100
packaging
case of 100 (individually wrapped)
packaging
case of 100
feature
pivoted blade
feature
-
feature
pivoted blade
feature
-
handle L
28 cm
handle L
25 cm
handle L
40 cm
handle L
39 cm
manufacturer/tradename
Greiner 541070
manufacturer/tradename
Corning 3010
manufacturer/tradename
Greiner 541080
manufacturer/tradename
Corning 3011
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner cell scrapers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)