Documenti
8.21196
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3COH
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-988-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
160-163 °C (External MSDS)
Solubilità
insoluble 1.43 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Magnesium chips, 6-35 mesh, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
254118
Magnesium
Benzophenone for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01801
Benzophenone
Benzophenone purified by sublimation, ≥99%
Sigma-Aldrich
427551
Benzophenone
Benzophenone ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
B9300
Benzophenone
Dietiletere anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Sigma-Aldrich
673811
Dietiletere
Benzocaine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1054000
Benzocaine
Dietiletere analytical standard
Supelco
91238
Dietiletere
Benzocaine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1158
Benzocaine