Documenti fondamentali
CLS3798
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
Scegli un formato
100 EA
308,00 €
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
308,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear wells
polystyrene
round bottom clear
round wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
bag of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 3798
Misura
96 wells
Volume pozzetto
330 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
non-treated surface
Caratteristiche e vantaggi
  • Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
  • Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
  • The round bottom is usually the best choice for washing, retrieving and sample auto-centering.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of