Documenti fondamentali
CLS430639
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 25 cm2, canted neck, cap (vented)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Scegli un formato
20 EA
52,60 €
200 EA
376,00 €
52,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
52,60 €
200 EA
376,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
52,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 200
Produttore/marchio commerciale
Corning 430639
Volume massimo
60 mL
Area superficiale
25 cm2
Volume d’esercizio
5-7.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Disponibile in varie dimensioni, disegni e stili del tappo per soddisfare le esigenze dell′operatore.
  • Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
  • Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
  • Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
  • Integrità testata al 100%
  • Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Caratteristiche e vantaggi
  • La fiasca è dotata di collo inclinato e di tappo ventilato
  • La superficie disponibile per la crescita cellulare è di 25 cm²
  • Presenta una parete interna inclinata che si prolunga nell′inclinazione del collo, per facilitare il trasferimento di liquidi e l'accesso da parte delle pipette.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yichen Li et al.
Nature protocols, 16(1), 532-560 (2020-12-16)
Various super-resolution imaging techniques have been developed to break the diffraction-limited resolution of light microscopy. However, it still remains challenging to obtain three-dimensional (3D) super-resolution information of structures and dynamic processes in live cells at high speed. We recently developed
Soni Khandelwal et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-09)
Previous studies have demonstrated that redox selenium compounds arrest cancer cell viability in vitro through their pro-oxidative activity by generating superoxide (O2•-). Currently, there are no efficacious treatment options for women with Triple Negative Breast Cancer (TNBC). However, the association
Garret Rochford et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(1), 65-78 (2019-11-14)
Herein we report an in-depth study on the cytotoxic mechanism of action of four developmental cytotoxic copper(ii) complexes: [Cu(phen)2]2+ (Cu-Phen); [Cu(DPQ)(Phen)]2+ (Cu-DPQ-Phen); [Cu(DPPZ)(Phen)]2+; and [Cu(DPPN)(Phen)]2+ (where Phen = 1,10-phenanthroline, DPQ = dipyrido[3,2-f:2',3'-h]quinoxaline, DPPZ = dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine, and DPPN = benzo[i]dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine). This
Articoli
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.