Documenti fondamentali
CLS353110
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue vented
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
100 EACH
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
344,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
cap blue vented
graduated 10 ‑ 200 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 353110
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Capacità
150 mL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)