CLS355001
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue vented
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
230,00 €
Scegli un formato
About This Item
230,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
cap blue vented
graduated 25 ‑ 325 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 355001
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Capacità
150 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)