CLS353109
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 50 mL, canted neck, graduated, 5 ‑ 40 mL, cap, blue vented
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
178,00 €
Scegli un formato
About This Item
178,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
cap blue vented
graduated 5 ‑ 40 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 353109
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Capacità
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)