CLS431080
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 175 cm2, angled neck, cap (vented)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Scegli un formato
430,00 €
Scegli un formato
About This Item
430,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
U-bottom flask
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
vent cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 431080
Volume massimo
250 mL
Area superficiale
175 cm2
Volume d’esercizio
35-52.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
- Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
- Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
- Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
- Integrità testata al 100%
- Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Caratteristiche e vantaggi
- This product is a U-shaped flask with an angled neck style and vented cap style.
- U-shaped flasks have rounded shoulders for an easier grip and better access when removing or tightening the cap.
- The ergonomic shape also reduces the number of corners, improves cell scraping, and allows the use of a larger pipet.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)