CLS431082
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 225 cm2, angled neck, cap (vented), rectangular flask
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Scegli un formato
303,00 €
Scegli un formato
About This Item
303,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 431082
Volume massimo
370 mL
Area superficiale
225 cm2
Volume d’esercizio
45-67.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
- Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
- Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
- Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
- Integrità testata al 100%
- Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.