Documenti fondamentali
Z2125
Sigma-Aldrich
Zearalenone
fungal mycotoxin
Sinonimo/i:
F-2 toxin
Scegli un formato
10 MG
247,00 €
25 MG
342,00 €
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
247,00 €
25 MG
342,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.36
Beilstein:
1350216
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191503
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CCCC(=O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
Azioni biochim/fisiol
Zearalenone, a fungal mycotoxin produced by Fusarium, binds the estrogen receptor (ER) and is uterotropic in the newborn rat. It is a common contaminant in cereal grain used for animal and human food, and exerts an estrogenic activity that modulates/disrupts endocrine function in animals and possibly humans.[1]
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
α-Zearalanol ~98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
Z0292
α-Zearalanol
T-2 Toxin from Fusarium sp., powder, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T4887
T-2 Toxin
Curvularin from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0772
Curvularin
H Leffers et al.
Human reproduction (Oxford, England), 16(5), 1037-1045 (2001-05-02)
We have compared the oestrogenic potency of the synthetic oestrogen Zeranol, used as a growth promoter in meat production, and five related compounds, with the potency of 17beta-oestradiol, diethylstilboestrol (DES), genistein, and Bisphenol-A. The potency was assayed by analysing differences
D M Sheehan et al.
Teratology, 29(3), 383-392 (1984-06-01)
Fusarium sp. contaminated feedstuffs elicit adverse estrogenic effects in several commercially important animal species via the mycotoxin zearalenone. An estrogenically active synthetic derivative, zearalanol, is used as an anabolic agent in cattle. Since estrogens can irreversibly alter target tissue development
Katarzyna Cieplińska et al.
Toxins, 11(5) (2019-05-30)
Zearalenone is a frequent contaminant of cereals and their by-products in regions with a temperate climate. This toxic molecule is produced naturally by Fusarium fungi in crops. The aim of this study was to determine the influence of low zearalenone
Kazimierz Obremski et al.
Toxins, 12(6) (2020-05-31)
The aim of the present study was to determine the effect of zearalenone (ZEN), administered per os to gilts at doses equivalent to 50%, 100%, and 150% of no-observed-adverse-effect level (NOAEL) values for 14, 28, and 42 days during weaning
Cristina Juan et al.
Food chemistry, 134(4), 2389-2397 (2013-02-28)
Although analytical methods have been already reported for legislated mycotoxins as trichothecenes and zearalenone (ZON) separately, we describe the optimization of a simple and rapid multimycotoxin method for the determination of a total of 12 mycotoxins simultaneously, nine trichothecenes (NIV
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf